Learn More
cis-tetrahidro-2,5(1H,3H)-pentalenediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Tetrahydro-2,5(1H,3H)-pentalenedione |
| CAS | 51716-63-3 |
| Fórmula molecular | C8H10O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c9-7-1-5-2-8(10)4-6(5)3-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+ |
| SMILES | O=C1C[C@@H]2CC(=O)C[C@@H]2C1 |
| Nombre IUPAC | 1,3,3a,4,6,6a-hexahidropentaleno-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 138.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0681 |