Learn More
3-fenilaziridin-2-carboxilato de cis-terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-tert-butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate |
| CAS | 182628-12-2 |
| Fórmula molecular | C13H17NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO2/c1-13(2,3)16-12(15)11-10(14-11)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10-11,14H,1-3H3/t10-,11-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1N[C@@H]1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R)-3-fenilaziridin-2-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 219.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1259 |