Learn More
Clorhidrato cis-Terbinafina, TRC
Código de producto. 30134989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134989 100 mg 100 miligramos
30136922 25 mg 25 miligramos
30005049 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT107490100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176168-78-8
Fórmula molecular C21 H25 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 327.89
Sinónimo 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2Z)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Naphthalenemethanamine, N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-, hydrochloride, (Z)-, 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2Z)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), (2Z)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, cis-Terbinafine Hydrochloride
Nombre IUPAC (Z)-N,6,6-trimetil-N-(naftalen-1-ilmetil)hept-2-en-4-yn-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C\C=C/C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Terbinafine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5-;
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1754
Porcentaje de pureza >95%