Learn More
cis Resveratrol 4'-O-Beta-D-Glucuronido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Resveratrol 4'-O-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 387372-26-1 |
| Fórmula molecular | C20 H20 O9 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Cis Resveratrol 4'-O-B-D-Glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20O9/c21-12-7-11(8-13(22)9-12)2-1-10-3-5-14(6-4-10)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h1-9,15-18,20-25H,(H,26,27)/b2-1-/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc(\C=C/c3cc(O)cc(O)c3)cc2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[(Z)-2-(3,5-dihidroxifenil)etil]fenoxi]-3,4,5-trihidroxiox-2-ácido carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 404.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.1107 |