Learn More
cis-Resveratrol 3-O-Beta-D-Glucurónido (contiene hasta un 15% de isómero trans), TRC
Código de producto. 30136705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136705 10 mg 10 miligramos
30012288 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR15001010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 387372-23-8
Fórmula molecular C20 H20 O9
Peso molecular (g/mol) 404.37
Sinónimo Cis-Resveratrol-B-O-B-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[3-hidroxi-5-[(Z)-2-(4-hidroxifenil)etenoil]fenoxi]oxano-2-carboxílico ácido
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc(O)cc(\C=C/c3ccc(O)cc3)c2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Resveratrol 3-O-beta-D-Glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20O9/c21-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(22)9-14(8-11)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h1-9,15-18,20-25H,(H,26,27)/b2-1-/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1107