Learn More
Ácido cis-Propenilfosfónico (R)-(+)-Sal de Alfa-Metilbenzilamina, TRC
Código de producto. 30135182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135182 500 mg 500 miligramos
30004172 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135182 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP768980500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 933443-26-6
Fórmula molecular C3H7O3P(C8H11N)
Peso molecular (g/mol) 243.24
Sinónimo P-(1Z)-1-Propen-1-ylphosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt, (1Z)-1-Propenylphosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt, (Z)-1-Propenylphosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt, (Z)-Propenylphosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt, cis-1-Propenyl)phosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt, [(Z)-1-Propenyl]phosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt
Nombre IUPAC (1R)-1-feniletanamina; [(Z)-prop-1-enil]ácido fosfónico
SMILES C\C=C/P(=O)(O)O.C[C@@H](N)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Propenylphosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N.C3H7O3P/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8;1-2-3-7(4,5)6/h2-7H,9H2,1H3;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/b;3-2-/t7-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1024