Learn More
Ácido Cis-Pínico, TRC
Código de producto. 30134419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134419 500 mg 500 miligramos
30008949 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP468205500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61774-58-1
Fórmula molecular C9H14O4
Peso molecular (g/mol) 186.21
Sinónimo (1R,3R)-rel-Cyclobutaneacetic acid, 3-carboxy-2,2-dimethyl-, cis-3-Carboxy-2,2-dimethyl-cyclobutaneacetic acid, cis-3-Carboxy-2,2-dimethylcyclobutaneacetic acid
Nombre IUPAC (1R,3R)-3-(carboximetil)-2,2-dimetilciclobutano-1-ácido carboxílico
SMILES OC([C@H]1C(C)(C)[C@@H](CC(O)=O)C1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cis-Pinic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O4/c1-9(2)5(4-7(10)11)3-6(9)8(12)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)/t5-,6+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0892
Porcentaje de pureza >95%