Learn More
cis-piceatannol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Piceatannol |
| CAS | 106325-86-4 |
| Fórmula molecular | C14H12O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-[(1Z)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-1,2-benzenediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1- |
| SMILES | OC1=CC(O)=CC(/C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 244.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0736 |