Learn More
(+)-cis-fenotrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-cis-Phenothrin |
| CAS | 51186-88-0 |
| Fórmula molecular | C23H26O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (1R,3S)-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylic Acid (3-Phenoxyphenyl)methyl Ester, (1R-cis)-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylic Acid (3-Phenoxyphenyl)methyl Ester, (+)-cis-Fenothrin, (+)-cis-Phenothrin, 1R,cis-Phenothrin, 3-Phenoxybenzyl (+)-cis-Chrysanthemate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26O3/c1-16(2)13-20-21(23(20,3)4)22(24)25-15-17-9-8-12-19(14-17)26-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-21H,15H2,1-4H3/t20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | O=C([C@@H]1[C@@H](C1(C)C)/C=C(C)\C)OCC2=CC(OC3=CC=CC=C3)=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | (1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato de (3-fenoxifenil)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 350.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.1882 |