Learn More
Ácido (+)-cis-permetrinico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-cis-Permethrinic Acid |
| CAS | 55667-40-8 |
| Fórmula molecular | C8H10Cl2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (+)-cis-Cypermethric Acid, (+)-cis-Permethrinic Acid, (1R)-(+)-cis-Permethric Acid, 1R-cis-Permethric Acid, 1R-cis-Permethrinic Acid, (1R-cis)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, (1R,3R)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6-/m0/s1 |
| SMILES | OC([C@@H]1[C@H](/C=C(Cl)\Cl)C1(C)C)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R,3R)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 209.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.01 |