Learn More
cis-octahidropirrolo[3,4-b]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Octahydropyrrolo[3,4-b]pyridine |
| CAS | 147459-51-6 |
| Fórmula molecular | C7H14N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | rel-(4aR,7aR)-Octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine, cis-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, cis-Octahydropyrrolo[3,4-b]pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2/c1-2-6-4-8-5-7(6)9-3-1/h6-9H,1-5H2/t6-,7+/m1/s1 |
| SMILES | C1CN[C@H]2CNC[C@H]2C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 126.2 |