Learn More
cis-octahidroisoindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Octahydroisoindole |
| CAS | 1470-99-1 |
| Fórmula molecular | C8H15N |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | (3aR,7aS)-rel-Octahydro-1H-isoindole, cis-Hexahydroisoindoline, cis-Octahydro-1H-isoindole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15N/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1/h7-9H,1-6H2/t7-,8+ |
| SMILES | C1CC[C@H]2CNC[C@H]2C1 |
| Nombre IUPAC | (3aR,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidro-1H-isoindol |
| Peso molecular (g/mol) | 125.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.1204 |