Learn More
Anhídrido cis-norborneno-exo-2,3-dicarboxílico, TRC
Código de producto. 30414275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414275 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30414275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN661260100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Norbornene-exo-2,3-dicarboxylic Anhydride
CAS 2746-19-2
Fórmula molecular C9H8O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (3aR,4R,7S,7aS)-rel-3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, Himic Anhydride, exo-3,6-Methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic Anhydride, exo-3,6-Methylene-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic Anhydride, exo-5-Norbornene-1,2-dicarboxylic Anhydride, NSC 110659
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6+,7-
SMILES O=C1OC(=O)[C@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]12
Peso molecular (g/mol) 164.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0473