Learn More
cis-nerolidol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Nerolidol |
| CAS | 3790-78-1 |
| Fórmula molecular | C15 H26 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,6,10-Dodecatrien-3-ol','3,7,11-trimethyl-','(6Z)-, 1,6,10-Dodecatrien-3-ol','3,7,11-trimethyl-','(Z)- (8CI), (6Z)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (Z)-Nerolidol, (±)-cis-Nerolidol, cis-Nerolidol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11- |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C/CCC(C)(O)C=C)\C)C |
| Nombre IUPAC | (6Z)-3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 222.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1984 |