Learn More
(±)-cis-nerolidol 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327967 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327967 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15503030ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Nerolidol
CAS 3790-78-1
Nombres de analitos o componentes cis-Nerolidol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H26 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, (6Z)-, 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, (Z)- (8CI), (6Z)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (Z)-Nerolidol, (±)-cis-Nerolidol, cis-Nerolidol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11-
SMILES CC(=CCC\C(=C/CCC(C)(O)C=C)\C)C
Nombre IUPAC (6Z)-3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-ol
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 222.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1984 g/mol