Learn More
Éster metílico de cis-Ned-19, TRC
Código de producto. 30475247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30475247 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30475247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN388765250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material cis-Ned-19 Methyl Ester
CAS 1137264-04-0
Fórmula molecular C31H33FN4O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo (1R,3R)-1-[3-[[4-(2-Fluorophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-4-methoxyphenyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C31H33FN4O3/c1-38-28-12-11-20(17-21(28)19-35-13-15-36(16-14-35)27-10-6-4-8-24(27)32)29-30-23(18-26(34-29)31(37)39-2)22-7-3-5-9-25(22)33-30/h3-12,17,26,29,33-34H,13-16,18-19H2,1-2H3/t26-,29-/m0/s1
SMILES COC([C@@H]1CC2=C(NC3=CC=CC=C32)[C@H](C4=CC(CN5CCN(C6=C(C=CC=C6)F)CC5)=C(C=C4)OC)N1)=O
Nombre IUPAC (1S,3S)-1-(3-((4-(2-fluorofenil)piperazin-1-il)metil)-4-metoxifenil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 528.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.25
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.