Learn More
Éster metílico de cis-N-Boc-4-ciano-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419527 250 mg 250 miligramos
15409527 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52783.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 487048-28-2 | C12H18N2O4 | 254.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487048-28-2
Fórmula molecular C12H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 254.29
Número MDL MFCD03787928
Clave InChI GHLKJIQVORAVHE-BDAKNGLRSA-N
Sinónimo n-boc-cis-4-cyano-l-proline methyl ester, 2s,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-cis-4-cyano-l-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4s-4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-cyano-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4s, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-cyano-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4s, cis-n-boc-4-cyano-l-proline methyl ester 250mg, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyano-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4s-4-cyano-1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid,4-cyano-,1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4s
PubChem CID 17750454
Nombre IUPAC 1-o-terc-butilo 2-o-metil (2S,4S)-4-cianopirrolidina-1,2-dicarboxilato
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.29
Porcentaje de pureza 97%