Learn More
Tocris Bioscience™ cis MZ 1
Descripción
Negative Control for MZ 1 (Cat. No. 6154)
cis MZ 1 is a negative Control for MZ1 (Cat.No. 6154). Exhibits no significant VHL binding affinity.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1797406-72-4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Objetivo | Bromodomain |
| Fórmula molecular | C49H60ClN9O8S2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1002.64g/mol |
| Tipo de producto | PROTAC Controls |
Para uso exclusivo en investigación