Learn More
cis-Montelukast, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Montelukast |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H36ClNO3S/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39)/b15-10-/t32-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 585.2104 |
| Porcentaje de pureza | >95% |