Learn More
cis-mevinfos, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Mevinphos |
| CAS | 26718-65-0 |
| Fórmula molecular | C7H13O6P |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | OS 2046, alpha-Mevinphos, (E)-Mevinphos |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13O6P/c1-6(5-7(8)10-2)13-14(9,11-3)12-4/h5H,1-4H3/b6-5+ |
| SMILES | O=[P](OC)(OC)O/C(C)=C/C(OC)=O |
| Nombre IUPAC | (E)-3-((dimetoxifosforil)oxi)but-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 224.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.04 |