Learn More
ciscidipina, TRC
Código de producto. 30136413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136413 5 mg 5 miligramos
30010613 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL0979955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103890-79-5
Fórmula molecular C26 H33 N O6
Peso molecular (g/mol) 455.54
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-[2-[(1Z)-3-(1,1-dimethylethoxy)-3-oxo-1-propen-1-yl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, 3,5-diethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-[2-[(1Z)-3-(1,1-dimethylethoxy)-3-oxo-1-propenyl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, diethyl ester (9CI), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-[2-[3-(1,1-dimethylethoxy)-3-oxo-1-propenyl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, diethyl ester, (Z)-, 3,5-Diethyl 4-[2-[(1Z)-3-(1,1-dimethylethoxy)-3-oxo-1-propen-1-yl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate, Diethyl (Z)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, cis-Lacidipine, GR 51096X, GR 51092X, GR 49111X
Nombre IUPAC Dietilo 2,6-dimetil-4-[2-[(Z)-3-[(2-metilpropano-2-il)oxi]-3-oxoprop-1-enil]fenil]-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2\C=C/C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis Lacidipine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15,23,27H,8-9H2,1-7H3/b15-14-
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.2308