Learn More
cis-Hidroxi Praziquantel, TRC
Código de producto. 17977534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17977534 10 mg 10 miligramos
17929174 5 mg 5 miligramos
17917734 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17977534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95240010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134924-68-8
Fórmula molecular C19 H24 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 328.4
Sinónimo 1,2,3,6,7,11b-Hexahydro-2-[(cis-4-hydroxycyclohexyl)carbonyl]-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, cis-(+/-)-1,2,3,6,7,11b-Hexahydro-2-[(4-hydroxycyclohexyl)carbonyl]- 4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxiciclohexanecarbonil)-3,6,7,11b-tetrahidro-1H-pirazino[2,1-a]isoquinolina-4-una
SMILES O[C@@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)N2CC3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Hydroxy Praziquantel
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O3/c22-15-7-5-14(6-8-15)19(24)20-11-17-16-4-2-1-3-13(16)9-10-21(17)18(23)12-20/h1-4,14-15,17,22H,5-12H2/t14-,15+,17?
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1787