Learn More
cis-hidroxilina (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30408624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408624 2.5 mg
30390000 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9489052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917877-73-7
Fórmula molecular C19 H35 N O
Peso molecular (g/mol) 293.49
Sinónimo Cis-Hydroxy Perhexiline
Nombre IUPAC 4-(1-ciclohexil-2-piperidina-2-iletil)ciclohexan-1-ol
SMILES O[C@@H]1CC[C@@H](CC1)C(CC2CCCCN2)C3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Hydroxy Perhexiline(Mixture of Diastereomers)
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H35NO/c21-18-11-9-16(10-12-18)19(15-6-2-1-3-7-15)14-17-8-4-5-13-20-17/h15-21H,1-14H2/t16-,17?,18+,19?
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.2719