Learn More
cis-Hidroxi Perhexilina-d11 (Mezcla de Diastereómeros), TRC
Código de producto. 30392171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30392171 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30392171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94890710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-hydroxy Perhexiline cyclohexyl-d11 (mixture of diastereomers)
CAS 1276018-05-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 D11 H24 N O
Cantidad 10 mg
Sinónimo cis-4-[1-(Cyclohexyl-d11)-2-(2-piperidinyl)ethyl]cyclohexanol
Fórmula InChI InChI=1S/C19H35NO/c21-18-11-9-16(10-12-18)19(15-6-2-1-3-7-15)14-17-8-4-5-13-20-17/h15-21H,1-14H2/t16-,17?,18+,19?/i1D2,2D2,3D2,6D2,7D2,15D
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(CC2CCCCN2)[C@@H]3CC[C@H](O)CC3)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 4-[2-(2-piperidil)-1-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undeuteriociclohexil)etil]ciclohexanol
Peso molecular (g/mol) 304.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.3409
Porcentaje de pureza >95