Learn More
Epóxido de cis-heptacloro, TRC
Código de producto. 30404473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404473 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30404473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2657001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)
CAS 1024-57-3
Fórmula molecular C10 H5 Cl7 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo (1aR,1bS,2R,5S,5aR,6S,6aR)-rel-2,3,4,5,6,7,7-Heptachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, (1aα,1bβ,2α,5α,5aβ,6β,6aα)-2,3,4,5,6,7,7-Heptachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-2,3-epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, (±)-cis-Heptachlor epoxide, ENT 25584, Epoxyheptachlor, GPKh epoxide, HCE, HE, Hepox, Heptachlor cis-epoxide, Heptachlor epoxide, Heptachlor epoxide B, Heptachlor exo-epoxide, Heptepoxide, Velsicol 53CS17, cis-Heptachlor epoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H5Cl7O/c11-3-1-2(4-5(3)18-4)9(15)7(13)6(12)8(1,14)10(9,16)17/h1-5H/t1-,2+,3+,4-,5+,8+,9-/m0/s1
SMILES Cl[C@H]1[C@H]2O[C@H]2[C@H]3[C@@H]1[C@@]4(Cl)C(=C(Cl)[C@]3(Cl)C4(Cl)Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 389.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.816