Learn More
cis-glimepirida, TRC
Código de producto. 30398213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30398213 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30398213 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG4101455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Glimepiride
CAS 684286-46-2
Fórmula molecular C24 H34 N4 O5 S
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(cis-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-oxo-, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(cis-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide, 1-[[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]-3-(cis-4-methylcyclohexyl)urea, cis-Glimepiride
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19+
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@@H]3CC[C@H](C)CC3)C1=O
Nombre IUPAC 4-etil-3-metil-N-[2-[4-[(4-metilciclohexil)carbamoilsulfamoil]fenil]etil]-5-oxo-2H-pirrol-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 490.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.225