Learn More
Cinamato de cis-etilo (contiene hasta un 10 % de dihidrocinamato de etilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Ethyl Cinnamate |
| CAS | 4610-69-9 |
| Fórmula molecular | C11 H12 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, (2Z)-, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, (Z)-, Cinnamic acid, ethyl ester, (Z)- (8CI), (2Z)-3-Phenylprop-2-enoic acid ethyl ester, (2Z)-3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester, (Z)-3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester, (Z)-Ethyl cinnamate, Ethyl (Z)-3-phenyl-2-propenoate, Ethyl (Z)-3-phenylacrylate, Ethyl (Z)-3-phenylacrylate, Ethyl (Z)-cinnamate, Ethyl allocinnamate, Ethyl cis-cinnamate, cis-3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8- |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C/c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (Z)-3-fenilprop-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 176.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0837 |