Learn More
Ácido cis-epoxisuccínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15259916 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15259916 25 g 25 g
10630595 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15259916 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 372640250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16533-72-5 | C4H4O5 | 132.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16533-72-5
Fórmula molecular C4H4O5
Peso molecular (g/mol) 132.07
Número MDL MFCD00191645
Clave InChI DCEMCPAKSGRHCN-XIXRPRMCSA-N
Sinónimo cis-epoxysuccinic acid, 2r,3s-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, cis-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel-9ci
PubChem CID 2734802
Nombre IUPAC ácido (2S,3R)-oxirano-2,3-dicarboxílico
SMILES C1(C(O1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Epoxysuccinic acid
Punto de fusión 133°C to 135°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.07
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-Epoxysuccinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.