Learn More
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride, Thermo Scientific™
An L-type calcium channel blocker
135.00€ - 423.00€
| CAS | 33286-22-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C22H27ClN2O4S |
| Peso molecular (g/mol) | 450.978 |
| Número MDL | MFCD00069252 |
| Clave InChI | HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N |
| Sinónimo | diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem |
| PubChem CID | 62920 |
| ChEBI | CHEBI:645509 |
| Nombre IUPAC | [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride |
| SMILES | CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15465509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63245.06 |
5g |
135.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15475509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63245.09 |
10g |
194.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15485509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63245.14 |
25g |
423.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 33286-22-5 | |
| 450.978 | |
| HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N | |
| 62920 | |
| [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride |
| C22H27ClN2O4S | |
| MFCD00069252 | |
| diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem | |
| CHEBI:645509 | |
| CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl |
Especificaciones
| (+)-cis-Diltiazem hydrochloride | |
| C22H27ClN2O4S | |
| 4228706 | |
| diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem | |
| HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N | |
| [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride | |
| 62920 | |
| 450.98 |
| 33286-22-5 | |
| MFCD00069252 | |
| 14,3202 | |
| Soluble in water at 50mg/ml | |
| CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl | |
| 450.978 | |
| CHEBI:645509 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H312
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 251-443-3
missing translation for 'rtecsNumber' : DL0310000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures