Learn More
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
Código de producto. 15485509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485509 25 g 25 g
15465509 5 g 5 g
15475509 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15485509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63245.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
An L-type calcium channel blocker | CAS: 33286-22-5 | C22H27ClN2O4S | 450.978 g/mol
An L-type calcium channel blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33286-22-5
Fórmula molecular C22H27ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 450.978
Número MDL MFCD00069252
Clave InChI HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Sinónimo diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
Nombre IUPAC [(2S,3S)-5-[2-(dimetilamino)etil]-2-(4-metoxifenil)-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzotiazepin-3-il] acetata; clorhidrato
SMILES CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-cis-Diltiazem hydrochloride
Punto de fusión 207°C to 212°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 4228706
Índice Merck 14,3202
Información de solubilidad Soluble in water at 50mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.98
Forma física Powder