Learn More
Estilbestrol cis-dietilo, TRC
Código de producto. 30136366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136366 100 mg 100 miligramos
30132528 10 mg 10 miligramos
30004778 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445025100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22610-99-7
Fórmula molecular C18 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo Phenol, 4,4'-[(1Z)-1,2-diethyl-1,2-ethenediyl]bis-, 4,4'-Stilbenediol, α,α'-diethyl-, (Z)- (8CI), Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis-, (Z)-, 4,4'-[(1Z)-1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl]bis[phenol], (Z)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, (Z)-DES, cis-Diethylstilbestrol, (Z)-Diethylstilbestrol
Nombre IUPAC 4-[(Z)-4-(4-hidroxifenil)hex-3-en-3-il]fenol
SMILES CC\C(=C(/CC)\c1ccc(O)cc1)\c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Diethylstilbestrol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17-
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1463
Porcentaje de pureza >95%