Learn More
cis-Diclorodiaminaplatino(II), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246680 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10791155 1 g Frasco de vidrio 1 g
10371614 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10246680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193762500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 15663-27-1 | Cl2H6N2Pt | 300.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15663-27-1
Fórmula molecular Cl2H6N2Pt
Peso molecular (g/mol) 300.04
Número MDL MFCD00011623
Clave InChI BSJGASKRWFKGMV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cis-DDP
Nombre IUPAC dichloroplatinumbis(ylium) diamine
SMILES N.N.Cl[Pt++]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Dichlorodiamineplatinum(II)
Punto de fusión 277.0°C
Nombre de nota 99.99%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 64.0 to 66% (Pt)
Fórmula lineal Pt(NH3)2Cl2
Índice Merck 15, 2316
Información de solubilidad Solubility in water: 0.25g/100mL (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.05
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-Dichlorodiamineplatinum(II)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.