Learn More
cis-Diclorobis(trifenilfosfina)platino(II), 24,2 % mínimo de Pt, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365988 250 mg 250 miligramos
11375988 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010492.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 15604-36-1 | C36H30Cl2P2Pt | 790.57 g/mol
cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II) is used primarily as a reagent for the synthesis of other platinum molecules and in platinum plating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15604-36-1
Fórmula molecular C36H30Cl2P2Pt
Peso molecular (g/mol) 790.57
Número MDL MFCD00010825
Clave InChI ILIBUWCDNDIUOT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cis-?dichlorobis triphenylphosphine ?platinum ii
PubChem CID 131667321
Nombre IUPAC platino(2+); trifenilfosfano; dihidrocloruro
SMILES Cl[Pt++]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
Punto de fusión 310°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly soluble in chloroform, hexane toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 790.58
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 24,2% mín.
Forma física cristalino/a/s