Learn More
cis-Diclorobis(trietilfosfina)platino(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
15486295 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15486295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039284.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
CAS 15692-07-6
Punto de fusión 139°C to 142°C
Fórmula molecular C12H30Cl2P2Pt
Número MDL MFCD00058821
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo cis-dichlorobis triethylphosphine platinum ii, et3p 2ptcl2, trans-dichlorobis triethylphosphine platinum ii, cis-bis triethylphosphine platinum dichloride, bis triethylphosphine platinum dichloride, cis-bis triethylphosphine platinum cento chloride, dichlorobis triethylphosphine platinum ii, cis-bis triethylphosphine platinum ii chloride
Clave InChI WPWLTKRUFHHDLP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++].CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
Nombre IUPAC dicloroplatino; trietilfosfano
Peso molecular (g/mol) 502.30
PubChem CID 11027520
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.32
Forma física Polvo