Learn More
cis-Diclorobis(dietilsulfuro)platino(II), 43,7 % de Pt, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395978 0.5 g 0.50 g
11305988 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010482.02
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Hidrogenación
Hydrogenation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15442-57-6
Fórmula molecular C8H20Cl2PtS2
Peso molecular (g/mol) 446.35
Número MDL MFCD00050943
Clave InChI RFSLRYGKHBDFGC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cis-dichlorobis diethylsulfide platinum ii, cis-dichlorobis diethyl sulfide platinum ii, dichloroplatinum, ethylsulfanylethane, trans-dichlorobis diethylsulfide platinum ii, cis-bis diethyl sulfide platinum ii chloride, dichlorobis 1,1'-thiobis ethane platinum, platinum, dichlorobis 1,1'-thiobis ethane, dichloroplatinum; ethylsulfanylethane, ethylsulfanyl ethane-dichloroplatinum 2:1
PubChem CID 167183
SMILES Cl[Pt++]Cl.CCSCC.CCSCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Dichlorobis(diethylsulfide)platinum(II)
Cantidad 0.5 g
Información de solubilidad Soluble in acetone, alcohol and benzene
Nombre IUPAC bis((ethylsulfanyl)ethane); dichloroplatinumbis(ylium)
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 43,7 %
Forma física cristalino/a/s