Learn More
Ácido cis-dibromocipermétrico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318809 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318809 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12244000AL100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material cis-Dibromocypermethric acid
CAS 63597-73-9
Nombres de analitos o componentes cis-Dibromocypermethric acid
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C8 H10 Br2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, cis-, rel-(1R,3R)-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-Dibromo-cis-cypermethric acid, cis-(±)-Dibromocypermethric acid, cis-2,2-Dimethyl-3-(2,2-dibromovinyl)cyclopropanecarboxylic acid, cis-3-(2,2-Dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid, cis-DL-3-(2,2-Dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, cis-Decamethrinic acid, cis-DBCA
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10Br2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6-/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (1R,3R)-3-(2,2-dibromoetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 297.97
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.9048 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.