Learn More
cis-Diamminedinitratoplatino, TRC
Código de producto. 30365317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365317 5 mg 5 miligramos
30354804 50 mg 50 miligramos
30351550 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4162635MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41575-87-5
Fórmula molecular H6N4O6Pt
Peso molecular (g/mol) 353.15
Sinónimo (SP-4-2)-Diamminebis(nitrato-κO)platinum, cis-Diamminebis(nitrito-O)platinum
Nombre IUPAC azano;platino(2+);dinitrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].N.N.[Pt+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Diamminedinitratoplatinum
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2NO3.2H3N.Pt/c2*2-1(3)4;;;/h;;2*1H3;/q2*-1;;;+2
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.9935