Learn More
cis-Diaminodicloroplatino(II), Pt 64,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335978 1 g 1 g
11325978 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010471.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Potente agente contra el cáncer que bloquea la síntesis de ADN.
Being a potent anticancer agent that blocks DNA synthesis, the pharmaceutical compositions are used in chemotherapy. First member of platinum-containing anti-cancer drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15663-27-1
Fórmula molecular Cl2H6N2Pt
Peso molecular (g/mol) 300.04
Número MDL MFCD00011623
Clave InChI BSJGASKRWFKGMV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Cisplatin
Nombre IUPAC dichloroplatinumbis(ylium) diamine
SMILES N.N.Cl[Pt++]Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material cis-Diamminedichloroplatinum(II)
Punto de fusión 270°C (decomposition)
Nombre de nota Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis
Color Amarillo
Forma física Microcristales
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in DMF. Insoluble in most common solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.06
Olor Odorless
Aspecto Yellow micro crystals