Learn More
cis-Diammine-diiodo Platinum II, TRC
Código de producto. 30354977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354977 250 mg 250 miligramos
30361400 500 mg 500 miligramos
30360388 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416260250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13841-96-8
Fórmula molecular H6I2N2Pt
Peso molecular (g/mol) 482.95
Sinónimo Diamminediiodo-platinum, Diamminediiodoplatinum
SMILES I[Pt-2]([NH3+])([NH3+])I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Diammine-diiodo Platinum II