Learn More
cis-Decahidro-2a,4a,6a,8a-tetraazaciclopent[fg]acenaftileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356939 1 g 1 g
15427625 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26815.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 79236-92-3 | C10H18N4 | 194.282 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79236-92-3
Fórmula molecular C10H18N4
Peso molecular (g/mol) 194.282
Número MDL MFCD09263319
Clave InChI YSPZOYMEWUTYDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cis-glyoxal-cyclen, 2a,4a,6a,8a-decahydrotetraazacyclopent fg acenaphthylene, cis-decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent fg acenaphthylene, cyclen cis-glyoxal derivative, 1,1':3,3'-diethano-2,2'-biimidazolidine, decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopenta fg acenaphthylene, cis-decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent fg acena, 1,4,7,10-tetraazatetracyclo-5,5,2,04,13,010,14 tetradecane, 1,4,7,10-tetraazatetracyclo-5,5,2,04.13,010.14 tetradecane, 4aalpha,8abeta-1,8:4,5-diethanodecahydro-1,4,5,8-tetraazanaphthalene
PubChem CID 9794169
SMILES C1CN2CCN3CCN4C3C2N1CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylene
Punto de fusión 29°C to 31°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.28