Learn More
cis-Ciclohexano-1,2-dimetanol Dimetanosulfonato, TRC
Código de producto. 30361831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30361831 50 mg
30360575 250 mg
30356345 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361831 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC54642050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66347-68-0
Fórmula molecular C10H20O6S2
Peso molecular (g/mol) 300.38
Sinónimo (1R,2S)-Cyclohexane-1,2-diylbis(methylene) Dimethanesulfonate, NSC 170782, (1R,2S)-rel-1,2-Cyclohexanedimethanol Dimethanesulfonate
Nombre IUPAC [2-(metilsulfoniloximetil)ciclohexil]metilmetanosulfonato
SMILES CS(=O)(=O)OC[C@@H]1CCCC[C@@H]1COS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Cyclohexane-1,2-dimethanol Dimethanesulfonate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O6S2/c1-17(11,12)15-7-9-5-3-4-6-10(9)8-16-18(2,13)14/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0701