Learn More
Cloruro cis-Clomifeno, TRC
Código de producto. 30007805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007805 5 mg 5 miligramos
30006260 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5870305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14158-66-8
Fórmula molecular C26H29Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 442.42
Sinónimo Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, hydrochloride, (Z)- (8CI), 2-[4-[(1Z)-2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride, (Z)-Clomiphene hydrochloride, cis-Clomifene hydrochloride, cis-Clomiphene hydrochloride, Zuclomifene hydrochloride, Zuclomiphene hydrochloride
Nombre IUPAC 2-[4-[(Z)-2-cloro-1,2-difeniletetil]fenoxi]-N,N-dietiletanolamina; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(/Cl)\c2ccccc2)\c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Clomiphene Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28ClNO.ClH/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H/b26-25-;
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.1626