Learn More
dihidrato cis,cis-1,3,5-ciclohexanotriol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15590594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15590594 1 g 1 g
15500604 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15590594 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 458950010
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60662-54-6
Fórmula molecular C6H12O3·2H2O
Peso molecular (g/mol) 168.19
Clave InChI MAPLMYMZLRIJSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydrate, cis,cis-1,3,5-trihydroxycyclohexane, cis-phloroglucitol, 1s,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, ciscis-135-cyclohexanetrioldihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol-water 1/2, cis cis-1 3 5-cyclohexanetriol dihydrate, 1r,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate
PubChem CID 16211857
Nombre IUPAC ciclohexano-1,3,5-triol; dihidrato
SMILES C1C(CC(CC1O)O)O.O.O
Specifications
Nombre del producto químico o material cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Punto de fusión 108.0°C to 110.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación