Learn More
Ácido cis-crisantémico, TRC
Código de producto. 30351571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30351571 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30351571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC596185250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Chrysanthemic Acid
CAS 2935-23-1
Fórmula molecular C10 H16 O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, (1R,3S)-rel-, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1R,3S)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, cis-(±)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, cis-(±)- (8CI), rel-(1R,3S)-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylic acid, (±)-cis-Chrysanthemic acid, (±)-cis-Chrysanthemumic acid, (±)-cis-Chrysanthemummonocarboxylic acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, cis-, DL-cis-Chrysanthemic acid, DL-cis-Chrysanthemumic acid, cis-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic acid, cis-Chrysanthemic acid, cis-Chrysanthemumic acid, cis-DL-Chrysanthemumic acid, dl-cis-Chrysanthemic acid, dl-cis-Chrysanthemummonocarboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O2/c1-6(2)5-7-8(9(11)12)10(7,3)4/h5,7-8H,1-4H3,(H,11,12)/t7-,8-/m1/s1
SMILES CC(=C[C@@H]1[C@H](C(=O)O)C1(C)C)C
Nombre IUPAC Ácido (1S,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 168.233
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.115