Learn More
cis-Carbamazepin-10,11-dihidro-10,11-dihidróxido 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325578 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325578 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10968520AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
CAS 58955-94-5
Nombres de analitos o componentes cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15H14N2O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2[C@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 270.28
Cantidad 1 mL