Learn More
cis-Capsaicina, TRC
Código de producto. 30134393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134393 100 mg 100 miligramos
30135810 50 mg 50 miligramos
30006476 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175690100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25775-90-0
Fórmula molecular C18 H27 N O3
Peso molecular (g/mol) 305.41
Sinónimo (6Z)-N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide, 6-Nonenamide, 8-methyl-N-vanillyl-, (Z)- (8CI), 6-Nonenamide, N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-, (Z)-, (Z)-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide, (Z)-Capsaicin, Capsaicin, cis-, Civamide, Zucapsaicin, cis-Capsaicin
Nombre IUPAC (Z)-N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-8-metilnon-6-enamida
SMILES COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C/C(C)C)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zucapsaicin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6-
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1991