Learn More
Cis-Bis(2,2'-bipiridina)diclororutenio(II) hidrato, 97%
Código de producto. 10611273 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10611273 1 g Frasco de vidrio 1 g
10588843 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10473375 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10039021 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10611273 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98014-14-3 | C20H16Cl2N4Ru | 484,35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98014-14-3
Fórmula molecular C20H16Cl2N4Ru
Peso molecular (g/mol) 484.35
Número MDL MFCD00150005
Clave InChI MGAJEYXQYJBLQL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, bis bipyridyl dichlororuthenium hydrate, 2,2'-bipyridine-dichlororuthenium-water 2/1/1, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii, cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii monohydrate, cis-bis 2,2-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, cis-bis-2,2'-bipyridine ruthenium ii chloride,hydrate, cis-bis 2,2 inverted exclamation marka-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate
PubChem CID 16211844
SMILES Cl[Ru]Cl.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Bis(2, 2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Color De negro a verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Based on Carbon)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC diclororutenio;2-piridin-2-ilpiridina;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación