Learn More
Cis-Bis(2,2'-bipiridina)diclororutenio(II) hidrato, 97%
Código de producto. 10588843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10588843 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10473375 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10611273 1 g Frasco de vidrio 1 g
10039021 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10588843 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367502500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98014-14-3 | C20H16Cl2N4Ru | 484,35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98014-14-3
Fórmula molecular C20H16Cl2N4Ru
Peso molecular (g/mol) 484.35
Número MDL MFCD00150005
Clave InChI MGAJEYXQYJBLQL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, bis bipyridyl dichlororuthenium hydrate, 2,2'-bipyridine-dichlororuthenium-water 2/1/1, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii, cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii monohydrate, cis-bis 2,2-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, cis-bis-2,2'-bipyridine ruthenium ii chloride,hydrate, cis-bis 2,2 inverted exclamation marka-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate
PubChem CID 16211844
SMILES Cl[Ru]Cl.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Bis(2, 2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Color De negro a verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Based on Carbon)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC diclororutenio;2-piridin-2-ilpiridina;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación