Learn More
Dihidrato de cis-bis-(2,2'.-bipiridina)diclororutenio(II), Ru 19 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357547 1 g 1 g
11347547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012778.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 609844-11-3 | C20H20Cl2N4O2Ru | 520.376 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609844-11-3
Fórmula molecular C20H20Cl2N4O2Ru
Peso molecular (g/mol) 520.376
Número MDL MFCD00012040
Clave InChI NHKTUSUPCAKVHT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii dihydrate, 99, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine-ruthenium ii dihydrate
PubChem CID 71463877
Nombre IUPAC 2-piridin-2-ilpiridina;rutenio(2+);dicloruro;dihidrato
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=CC=N2.C1=CC=NC(=C1)C2=CC=CC=N2.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Bis-(2, 2 ft.-bipyridine)dichlororuthenium(II) dihydrate
Color Negro
Intervalo de porcentaje de ensayo Ru 19% min.
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.38 (484.35 Anhydrous)
Forma física cristalino/a/s