Learn More
cis-beta-metilestireno (estabilizado con TBC), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-beta-Methylstyrene |
| CAS | 766-90-5 |
| Fórmula molecular | C9H10 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2- |
| SMILES | C\C=C/c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | [(Z)-prop-1-enil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 118.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0783 |